Learn More
Vanillic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479126
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479126 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16479126 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0708
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Vanillic acid is a flavoring agent found in edible plants and fruits. Vanillic acid inhibits NF-κB activation. Anti-inflammatory, antibacterial, and chemopreventive effects.
Vanillic acid is a flavoring agent found in edible plants and fruits. Vanillic acid inhibits NF-κB activation. Anti-inflammatory, antibacterial, and chemopreventive effects.
Specifica
Materiale o nome chimico Vanillic acid
Forma fisica Solid
CAS 121-34-6
Colore Tan
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.71 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only