Specifica
| Materiale o nome chimico | Vanillin |
| Colore | White |
| Densità | 1.056g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 152.1 |
| Forma fisica | Crystalline Powder |