Learn More
Vanillin, MedChemExpress
Descrizione
Vanillin (p-Vanillin) is a single molecule extracted from vanilla beans and also a popular odor used widely in perfume, food and medicine.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vanillin |
| CAS | 121-33-5 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C8H8O3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | p-Vanillin m-Methoxy-p-hydroxybenzaldehyde p-Hydroxy-m-methoxybenzaldehyde |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=CC1=CC=C(O)C(OC)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.15 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only