Learn More
Vanillyl alcohol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16459176
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16459176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16459176 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN2067
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Vanillyl alcohol (p-(Hydroxymethyl)guaiacol), derived from vanillin, is a phenolic alcohol and is used as a flavoring agent in foods and beverages.
Vanillyl alcohol (p-(Hydroxymethyl)guaiacol), derived from vanillin, is a phenolic alcohol and is used as a flavoring agent in foods and beverages.
Specifica
Materiale o nome chimico Vanillyl alcohol
CAS 498-00-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H10O3
Quantità 100 mg
Sinonimo p-(Hydroxymethyl)guaiacol
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (648.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Molecular Weight (g/mol) 154.16
Peso formulazione 154.16
Percent Purity 98.38%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only