Learn More
Vanillyl Methyl Ketone, TRC
Codice prodotto. 30450234
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30450234 1 g -
30455068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30450234 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV0976251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2503-46-0
Formula molecolare C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.2
Sinonimo 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propanone, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propanone, 2-Propiovanillone, Guaiacylacetone, Methyl Vanillyl Ketone, NSC 16690
IUPAC Name 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-2-one
SMILES COc1cc(CC(=O)C)ccc1O
Spécification
Materiale o nome chimico Vanillyl Methyl Ketone
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)5-8-3-4-9(12)10(6-8)13-2/h3-4,6,12H,5H2,1-2H3
Peso formulazione 180.0786
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.