Learn More
Vanillylmethanol, TRC
Codice prodotto. 30451176
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451176 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451176 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV097630250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Vanillylmethanol
CAS 2380-78-1
Formula molecolare C9 H12 O3
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)ethanol, 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanol, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethanol, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethyl Alcohol, 4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol, 4-(2-Hydroxyethyl)guaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenethyl Alcohol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethanol, Ba 2772, Homovanillic Alcohol, Homovanillyl Alcohol
InChI Formula InChI=1S/C9H12O3/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11/h2-3,6,10-11H,4-5H2,1H3
SMILES COc1cc(CCO)ccc1O
IUPAC Name 4-(2-hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
Molecular Weight (g/mol) 168.19
Peso formulazione 168.079