Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Flow Cells for Vanquish™ Diode Array Detector FG
Codice prodotto. 31906276 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Standard Flow Cell
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
31906276 Standard Flow Cell Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31906276 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 6083.0510
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Choose from a wide portfolio of flow cells for the Thermo Scientific™ Vanquish™ Diode Array Detector (DAD) FG to match your application-related requirements.
Choose from a wide portfolio of Thermo Scientific™ Vanquish™ Flow Cells for the Thermo Scientific™ Vanquish™ Diode Array Detector FG. There's a flow cell to match your application-related requirements including low-dispersion for UHPLC separations, high-pressure resistance for LC-MS or fractionation, and compatibility with the analysis of biomolecules.
Great flow cells for a wide range of applications
12 MPa (120 bar, 1740 psi) flow cell pressure limit:
  • Standard flow cell
  • Semi-analytical flow cell
  • Semi-micro flow cells (biocompatible and SST version available)
5 MPa (50 bar, 720 psi) flow cell pressure limit:
  • Standard biocompatible flow cell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità CE declaration
Volume morto 13 μL
Tipo di rilevatore Diode Array Detector
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vanquish Diode Array Detector FG
Materiale Stainless Steel
Pressione max 12 MPa
Tipo Standard Flow Cell
Volume (sistema metrico) 13 μL
Monouso Reusable
Deriva <1 mAU/hour at 254 nm
Include Flow Cell, Quick Installation Guide, Waste Fluidics
Linearità <5% at 2.2 AU (ASTM)
Temperatura max (sistema imperiale) 176°F
Temperatura max (sistema metrico) 80°C
Rumore <±6 μAU at 254 nm (ASTM), <±12 μAU at 520 nm (ASTM)
Lunghezza del percorso 10 mm
pH 1 to 13
Quantità 1 Ea.
Product Line Vanquish