Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Sample Loops
Codice prodotto. 16371298 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Vanquish Split Sampler HT and FT
Capacità campione:
10 μL
Versione biocompatibile:
Yes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Capacità campione Versione biocompatibile Dimensione della confezione
16371298 Vanquish Split Sampler HT and FT 10 μL Yes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16371298 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 6850.1915
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Sample Loops come in a variety of sizes to fit your application requirements..
Automate sample injection into your Thermo Scientific™ Vanquish™ HPLC or UHPLC system with Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Sampler Sample Loops. These sample loops are available in 10, 25, 100, 250, 1000 μL sizes to meet your application requirements. Thermo Scientific™ Viper™ Fittings are included with our sample loops to make them easy to install with leak-free connections.
Vanquish Split Sampler Sample Loops use Viper Fittings, which have a ferrule-free tightening design, for virtually zero-dead-volume connections.
Specifica
Tipo Sample Loop
Capacità campione 10 μL
Versione biocompatibile Yes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vanquish Split Sampler HT and FT