Learn More
Novus Biologicals™ VAP-B Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18106949 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18106949 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18106949 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBL117694
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
The VAP-B Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea cellulare The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2517 and based on accession number NM_4738. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione RIPA buffer
Purezza Protein
Test di specificità Homo sapiens VAMP (vesicle-associated membrane protein)-associated protein B and C (VAPB), mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Neuroscience
Protein State Native
For Research Use Only