Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Relief Valves for Solvent Management
Codice prodotto. 15894434
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PTFE, FFKM
Pressione:
0.1 to 0.25 psi crack pressure
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Pressione unitSize
15894434 PTFE, FFKM 0.1 to 0.25 psi crack pressure Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15894434 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 1202062
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
VapLock™ Inlet Check Valves for Solvent Management maintain pressure equilibrium within the bottle for safe solvent handling
Choice of 0.1 to 0.25 psi or 1 to 2.5 psi cracking pressure
Warranty
None
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) VapLock Solvent Containment Systems
Materiale PTFE, FFKM
Pressione 0.1 to 0.25 psi crack pressure
Dimensioni filettatura (sistema imperiale) 1/4 in.-28 UNF(M)
Da utilizzare con (applicazione) Solvent Safety
Tipo Relief Valve