Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Delivery Caps
Click to view available options
Size:
GL25
GL45
Materiale:
PTFE, Polypropylene
PTFE, Polypropylene, Stainless Steel
Numero di canali:
Three Ports
Two Ports
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use with semi-rigid tubing equal to or less than 1/8 in (3.2 mm) OD
Warranty
None
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Solvent-Compatible Containers |
| Materiale | PTFE, Polypropylene, Stainless Steel |
| Numero di canali | Three Ports |
| Size | GL45 |
| Dimensioni filo | 1/4 in.-28 |
| Dimensioni filettatura (sistema imperiale) | 1/4 in.-28 UNF(F) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solvent Safety |
| Tipo | Delivery Cap |
| Colore | Blue/White |