Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Delivery Caps with Inlet Valve and Filter
VapLock™ Solvent Delivery Caps with Inlet Valve and Filter reduce chemical evaporation and exposure to hazardous vapors
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Solvent Safety
Da utilizzare con (apparecchiatura) Solvent-Compatible Containers
Dimensioni filettatura (sistema imperiale) 1/4 in.-28 UNF(F)
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Use with semi-rigid tubing equal to or less than 1/8 in (3.2 mm) OD
Warranty
None
Specifica
Specifica
Solvent Safety
Solvent-Compatible Containers
1/4 in.-28 UNF(F)