Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys
Codice prodotto. 15884534
Cambia vista
Click to view available options
Size:
51 mm
GL38
Nalgene 38-430
Wako 38 mm
Materiale:
PTFE
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Materiale unitSize
15884534 GL38 Polypropylene Pezzo
15864534 Nalgene 38-430 Polypropylene Pezzo
15874534 Nalgene 38-430 PTFE Pezzo
15894534 Wako 38 mm Polypropylene Pezzo
17286064 51 mm PTFE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15884534 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore WAK38P10
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
Various cap sizes available to fit your solvent container
Warranty
None
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Solvent-Compatible Containers
Materiale Polypropylene
Size GL38
Dimensioni filettatura (sistema imperiale) 1 x 1/2 in. NPT(F), 3 x 1/4 in. NPT(F), 6 x 1/4 in.-28 UN(F)(F)
Da utilizzare con (applicazione) Solvent Safety
Tipo Solvent Waste Kit