Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Jars and Pails
Codice prodotto. 15814564
Cambia vista
Click to view available options
Size:
100-415
70 mm Rieke
Materiale:
PTFE
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Materiale unitSize
15814564 70 mm Rieke PTFE Pezzo
15844534 100-415 Polypropylene Pezzo
15854534 100-415 PTFE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15814564 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 1201923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.00€
    763.17€ / pezzi 1
    Risparmia 178.83€
    18% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
VapLock™ Solvent Waste Kits for Jars and Pails collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
Various cap sizes available to fit your solvent container
Warranty
None
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Solvent-Compatible Containers
Materiale PTFE
Size 70 mm Rieke
Dimensioni filettatura (sistema imperiale) 1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F)
Da utilizzare con (applicazione) Solvent Safety
Tipo Solvent Waste Kit