Learn More
MedChemExpress Vapreotide
Specifica
Specifica
| Purezza | 98.75% |
| CAS | 103222-11-3 |
| Content And Storage | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecolare | 1131.37 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 5 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : 100 mg/mL (88.39 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | RC160∣ BMY 41606 |