Learn More
MedChemExpress Vapreotide
Codice prodotto. 16464977
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16464977 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16464977 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0061
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Vapreotide is a neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist, with an IC50 of 330 nM.
Specifica
Purezza 98.75%
CAS 103222-11-3
Content And Storage Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 1131.37 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 50 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 100 mg/mL (88.39 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo RC160∣ BMY 41606