Learn More
Varenicline, TRC
Codice prodotto. 30449003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449003 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449003 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV21563525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Varenicline
CAS 249296-44-4
Formula molecolare C13 H13 N3
Quantità 25 mg
Sinonimo 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine','7,8,9,10-tetrahydro-, 7,8,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, CP 526555, Champix, Chantix, Varenicline
InChI Formula InChI=1S/C13H13N3/c1-2-16-13-5-11-9-3-8(6-14-7-9)10(11)4-12(13)15-1/h1-2,4-5,8-9,14H,3,6-7H2/t8-,9+
SMILES C1NC[C@H]2C[C@@H]1c3cc4nccnc4cc23
Molecular Weight (g/mol) 211.262
Peso formulazione 211.111