Learn More
Varenicline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Varenicline |
| CAS | 249296-44-4 |
| Formula molecolare | C13 H13 N3 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine','7,8,9,10-tetrahydro-, 7,8,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, CP 526555, Champix, Chantix, Varenicline |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H13N3/c1-2-16-13-5-11-9-3-8(6-14-7-9)10(11)4-12(13)15-1/h1-2,4-5,8-9,14H,3,6-7H2/t8-,9+ |
| SMILES | C1NC[C@H]2C[C@@H]1c3cc4nccnc4cc23 |
| Molecular Weight (g/mol) | 211.262 |
| Peso formulazione | 211.111 |