Learn More
Biochrom Variable Pathlength Cell Holder
Codice prodotto. 11603024 Sfoglia Tutto Harvard Bioscience Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Cell Holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11603024 Cell Holder Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11603024 Fornitore Biochrom N. del fornitore 80710005
Spedizione stimata: 14-01-2027
Variable Pathlength Cell Holder for use with Ultrospec 7000/8000/9000.
  • Holds 1, 2, 5, 10, 20, 50 and 100 mm pathlength cells
  • Includes one thumb screw
Specifica
Tipo Cell Holder
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ultrospec 7000/8000/9000
Capacità 1, 2, 5, 10, 20, 50 and 100 mm Pathlength Cells
Include 1 x Thumb Screw
Forma Rectangular