Learn More
Watson-Marlow Azionamento serie 323 con testina 313DW
Codice prodotto. 12406350
Cambia vista
Click to view available options
Testa pompa:
313D
323Du
323E/D
323S/D
323U/D
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Testa pompa unitSize
12406350 313D Pezzo
12416350 323S/D Pezzo
12426350 323U/D Pezzo
12436350 323Du Pezzo
12456340 - Pezzo
15306151 323E/D Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12406350 Fornitore Watson-Marlow N. del fornitore 030.3124.3DU
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pompe cased serie 300. Pompe da banco monocanale o multicanale con controllo RS232 manuale, remoto, analogico ed erogazione precisa. Pompe a tubo serie 300.
  • Le pompe da laboratorio serie 300 sono una soluzione di pompaggio da banco con funzionalità di controllo manuale, remoto, analogico o RS232. Con coperchio in plastica ABS resistente agli agenti chimici e protezione IP31, le pompe 323E/D hanno una tastiera a membrana che controlla la pompa e un display LCD digitale per visualizzare la velocità. Sono disponibili quattro modelli con funzionalità crescenti:
    • 323E/DDu pompe ad alta portata con controllo migliorato RS232/automatico/manuale
    • 323E/DU e 323E/DU pompe a controllo analogico-automatico e manuale migliorato
  • Pompe a comando manuale ad alte prestazioni 323E/DS
  • Pompe a comando manuale 323E/DE
Opzioni testa disponibili di serie (altre disponibili su richiesta):
  • Teste a tre rulli 313D e 313D2 per tubo continuo
  • Teste a quattro rulli 314D e 314D2 per tubo continuo
  • Teste pompanti a microcassette a cinque canali a quattro rulli 314MC
  • Teste pompanti a microcassette a cinque canali a otto rulli 318MC
  • Teste 501RL e 501RL2 per tubo continuo
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Control Type Variable Speed
    Tipo di display LCD
    Valori nominali armadio IP31
    Portata 4.1 to 2000 mL/min
    Motor Speed 15 to 400 rpm
    Reversible Yes
    Controllo esterno Manual
    Livello di rumorosità <70 dB (A) at 1m
    N. di rulli 3
    Testa pompa 313D
    Controllo della velocità 15 to 400rpm 27:1
    Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
    Temperature (English) Min 40°F
    Temperatura (sistema metrico) max 40°C
    Temperatura min. (sistema metrico) 4°C
    Dimensioni (L x P x A) 230 x 230 x 132 mm
    Requisiti elettrici 100 VA
    Tensione 100/120/220/240 V
    Frequenza 50/60 Hz