Learn More
Trajan™ Varian SPI Liner
Codice prodotto. 10635841
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
5/Pk.
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
Include:
0.25 mm Restriction
0.5 mm Restriction
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Diametro (sistema metrico) interno Include Dimensione della confezione
10635841 5/Pk. 0.5 mm 0.25 mm Restriction pezzi 5
12943971 1 Ea. 0.8 mm 0.5 mm Restriction Pezzo
10107210 5/Pk. 0.8 mm 0.25 mm Restriction pezzi 5
11920745 5/Pk. 0.8 mm 0.25 mm Restriction Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10635841 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 092027
Spedizione stimata: 30-12-2026
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Varian/Bruker instruments
Specifica
Product Type SPI Liner
Include 0.25 mm Restriction
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 54 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.5 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 4.6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Varian GC Instruments