Learn More
Trajan™ Varian SPI Liner
Codice prodotto. 12943971
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
5/Pk.
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
Include:
0.25 mm Restriction
0.5 mm Restriction
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Diametro (sistema metrico) interno Include Dimensione della confezione
12943971 1 Ea. 0.8 mm 0.5 mm Restriction Pezzo
10635841 5/Pk. 0.5 mm 0.25 mm Restriction pezzi 5
10107210 5/Pk. 0.8 mm 0.25 mm Restriction pezzi 5
11920745 5/Pk. 0.8 mm 0.25 mm Restriction Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12943971 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 09203401
Spedizione stimata: 17-12-2026
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Varian/Bruker instruments
Specifica
Product Type SPI Liner
Da utilizzare con (applicazione) 0.53 mm I.D. On Column
Include 0.5 mm Restriction
Quantità 1 Ea.
Lunghezza (sistema metrico) 54 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 4.6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Diam. int. -0.53 mm Su colonna