Learn More
Lauda™ Varioshake VS 15 B Shaker with BS1363 UK-Plug
Codice prodotto. 16639405
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
UK Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina unitSize
16639405 UK Plug Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16639405 Fornitore Lauda™ N. del fornitore L003129
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shaker for samples
  • Ambient temperature range: 10 to 50 °C
  • Power consumption max: 0.07 kW
  • Shaking amplitude: 30 mm
  • Shaking frequency: 20 to 300 1/min
  • Load max: 15 kg
  • Overall dimensions (W x D x H): 480 x 487 x 160 mm
  • Power plug: power cord with angled plug (BS1363)
  • Power supply: 230 V, 50/60 Hz
Specifica
Intervallo di velocità 20 to 300 min-1
Tensione 230 V
Tipo di spina UK Plug
Frequenza 50/60 Hz