Learn More
HUBER Variostat™ Bath
Descrizione
- Insulated, stainless steel tanks
- Drain port
- Bath cover sold separately
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 11 L |
| Gamma di temperatura | 25°C to 150°C |
| Larghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 205 mm |
| Electrical Requirements | 230 V 50 Hz |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |