Learn More
Vatalanib dihydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Vatalanib dihydrochloride (PTK787 dihydrochloride) is an inhibitor of VEGFR2/KDR with IC50 of 37 nM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vatalanib dihydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 212141-51-0 |
| Colore | Light Nude |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H17Cl3N4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinonimo | PTK787 dihydrochloride CGP-797870 dihydrochloride ZK-222584 dihydrochloride |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (119.12 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 50 mg/mL (119.12 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only