Learn More
Vatalanib Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30456988
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456988 10 mg 10mg
30450552 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30456988 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV09950010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 212141-51-0
Formula molecolare C20 H15 Cl N4 . 2 Cl H
Molecular Weight (g/mol) 419.73
Sinonimo 1-Phthalazinamine, N-(4-chlorophenyl)-4-(4-pyridinylmethyl)-, hydrochloride (1:2), 1-Phthalazinamine, N-(4-chlorophenyl)-4-(4-pyridinylmethyl)-, dihydrochloride (9CI), Vatalanib dihydrochloride
IUPAC Name N-(4-chlorophenyl)-4-(pyridin-4-ylmethyl)phthalazin-1-amine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.Clc1ccc(Nc2nnc(Cc3ccncc3)c4ccccc24)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Vatalanib Dihydrochloride
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H15ClN4.2ClH/c21-15-5-7-16(8-6-15)23-20-18-4-2-1-3-17(18)19(24-25-20)13-14-9-11-22-12-10-14;;/h1-12H,13H2,(H,23,25);2*1H
Peso formulazione 418.0519