missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Vaya Safety Shoes
Easy to put on, allowing you to change shoes without bending over. The upper is fully washable unique microfiber. Features SmartecAir™ for dry, fresh feet while the protective toe cap prevents staining and is lubricant- and fat-resistant.
88.65€ - 102.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo di chiusura | Elastic |
Colore | White |
Progettazione | Vaya |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15948461
|
Emma Safety Footwear
MM50054435 |
35 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15958461
|
Emma Safety Footwear
MM50054436 |
36 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15968461
|
Emma Safety Footwear
MM50054437 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15978461
|
Emma Safety Footwear
MM50054438 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15988461
|
Emma Safety Footwear
MM50054439 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15998461
|
Emma Safety Footwear
MM50054440 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15908471
|
Emma Safety Footwear
MM50054441 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15918471
|
Emma Safety Footwear
MM50054442 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15928471
|
Emma Safety Footwear
MM50054443 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15938471
|
Emma Safety Footwear
MM50054444 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15948471
|
Emma Safety Footwear
MM50054445 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15958471
|
Emma Safety Footwear
MM50054446 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15968471
|
Emma Safety Footwear
MM50054447 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15978471
|
Emma Safety Footwear
MM50054448 |
48 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- S2-Safety shoe for wet working conditions
- Microfiber construction
- GripForce™ Easy Twist
- Chrome-free lining
- Heat and cold insulated
- Sanitized
Specifica
EN ISO 20345:2011 | |
White | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Elastic | |
Vaya | |
Microfiber |