Learn More
UVP Transilluminatore modello VB-26
Descrizione
- Designed for use with GFP stains
- Blue light will transmit through almost any transparent (plastic, glass, etc.) laboratory equipment
- Dimensions with cover (D x W x H):241 x 337 x 121mm
- 8 watts
- Amber cover (included) blocks blue light transmission and allows visualization of media above 500nm
- High setting allows for blue light (460-470 nm) excitation of fluorophores on gels for routine photography
- Medium is excellent for viewing and quick single-band excision
- Low setting allows for positioning and preparation of gels, excising multiple bands and focusing for photography
Specifica
Specifica
| Larghezza (sistema metrico) | 279 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 122 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 356 mm |
| Product Type | Transilluminatore |
| Da utilizzare con (applicazione) | Monitoraggio e rilevazione della migrazione del DNA e dell'espressione proteica in tempo reale |
| Area di filtraggio (sistema metrico) | 210 x 260 mm |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50 Hz |
| Dimensioni filtro (sistema metrico) | 210 x 260 mm |
| Modello | VB-26 |
| Tensione | 230 V |
| Vedi altri risultati |