Learn More
Velp Scientifica™ Vcopper
Codice prodotto. 15329614 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
Dumas Nitrogen Analyzer
Dimensione della confezione:
470g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Dimensione della confezione
15329614 Dumas Nitrogen Analyzer 470g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15329614 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore A00000240
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Velp Scientifica™ Vcopper for use with Dumas Nitrogen Analyzer NDA 701 and 702.
  • For use with NDA 701 and 702
Specifica
Tipo Vcopper
Capacità campione 470 g
Da utilizzare con Dumas Nitrogen Analyzer
Peso (sistema metrico) 0.47 kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vcopper High Reduction Efficiency
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: copper