missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEGF 121 Antibody Pair (HRP), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18277456 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18277456 15 Plates pezzi 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18277456 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP27884315PLATES
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

VEGF 121 Monoclonal specifically detects VEGF 121 in Human samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene VEGF 121
Applicazioni ELISA, Sandwich ELISA
Classificazione Monoclonal
Coniugato HRP
Diluizione Sandwich ELISA
Alias gene MVCD1, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPFvascular endothelial growth factor
Simboli geni VEGFA
Specie ospite Rabbit
Quantità 15 Plates
Disciplina di ricerca Angiogenesis, Biologically Active Proteins
ID gene (immissione) 7422
Test di specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human VEGF 121.
Target Species Human
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.