Learn More
Vegita, TRC
Codice prodotto. 30004927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30004927 10 mg 10mg
30012519 1 mg 1mg
30009037 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004927 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV11000010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33813-20-6
Formula molecolare C4 H4 N2 S3
Molecular Weight (g/mol) 176.28
Sinonimo 3H-Imidazo[2,1-c]-1,2,4-dithiazole-3-thione, 5,6-dihydro-, 5,6-Dihydro-3H-imidazo[2,1-c]-1,2,4-dithiazole-3-thione, EBIS, ETM, ETM (heterocycle), Endodan, Etem, Ethylenebisdiisothiocyanato sulfide, Ethylenebisthiuram monosulfide, Ethylenethiocarbamyl sulfide, Ethylenethiuram monosulfide, Ethylenethiuram sulfide, Hortocritt, N,N'-Dimethylene-5-imino-1,2-dithio-4-azolidine-3-thione, Thiuram monosulfide, 1,2-ethanediyl-, Vegita
IUPAC Name 5,6-dihydroimidazo[2,1-c][1,2,4]dithiazole-3-thione
SMILES S=C1SSC2=NCCN12
Specifica
Materiale o nome chimico EBIS
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H4N2S3/c7-4-6-2-1-5-3(6)8-9-4/h1-2H2
Peso formulazione 175.9537