Learn More
Velsecorat, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497177
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16497177 5 mg -
16495336 100 mg 100mg
16454458 10 mg 10mg
16433096 25 mg 25mg
16400777 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16497177 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111453
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
MedChemExpress AZD7594 is a potent selective nonsteroidal glucocorticoid receptor modulator, with an IC50 of 0.9 nM.
AZD7594 is a potent selective nonsteroidal glucocorticoid receptor modulator, with an IC50 of 0.9 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Velsecorat
CAS 1196509-60-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H32F2N4O6
Quantità 5 mg
Sinonimo AZD7594 AZ13189620
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (137.32 mM)
SMILES O=C(N[C@H]1COCC1)C2=CC=CC(N3N=CC4=C3C=CC(O[C@H](C5=CC=C(OCCO6)C6=C5)[C@@H](NC(C(F)(F)C)=O)C)=C4)=C2
Molecular Weight (g/mol) 606.62
Peso formulazione 606.62
Percent Purity 99.6%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Show More Show Less
Research purposes only