Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Venema Rolls, Qualitative and Technical Papers, Smooth, Grade 100/N
Sartorius Stedim Biotech™ Venema Rolls, Qualitative and Technical Papers, Smooth, Grade 100/N are suitable for analytical and technical purposes and commonly used in the sugar industry.
408.00€ - 535.00€
Specifica
Peso base | 85 g/m2 |
---|---|
Descrizione | Venema roll |
Da utilizzare con (applicazione) | Assaying sugar |
Grado | 100/N |
Quantità | 1 Roll |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15902720
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-1-328-1501000 |
1000m x 150 mm | 150 mm |
408.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15912720
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-1-328-2401000 |
1000m x 240 mm | 240 mm |
535.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Suitable for use in the sugar industry
- Suitable for use with Venema systems
- Wet strengthened and smooth
- Cellulose construction
Specifica
85 g/m2 | |
Assaying sugar | |
1 Roll | |
1000 m |
Venema roll | |
100/N | |
0.18 mm |