Learn More
Venlafaxine Cyclic Impurity, TRC
Codice prodotto. 30455705
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455705 10 mg 10mg
30451025 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30455705 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV12001510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93413-70-8
Formula molecolare C17 H25 N O2
Molecular Weight (g/mol) 275.39
Sinonimo Venlafaxine EP Impurity E
IUPAC Name 5-(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane
SMILES COc1ccc(cc1)C2CN(C)COC23CCCCC3
Specifica
Materiale o nome chimico Venlafaxine Cyclic Impurity H
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H25NO2/c1-18-12-16(14-6-8-15(19-2)9-7-14)17(20-13-18)10-4-3-5-11-17/h6-9,16H,3-5,10-13H2,1-2H3
Peso formulazione 275.1885