Learn More
Venlafaxine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468408
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16468408 10 mg -
16444297 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16468408 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0196A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Venlafaxine hydrochloride (Wy 45030 hydrochloride) is an orally active, potent serotonin (5-HT)/norepinephrine (NE) reuptake dual inhibitor. Venlafaxine is an antidepressant.
Venlafaxine hydrochloride (Wy 45030 hydrochloride) is an orally active, potent serotonin (5-HT)/norepinephrine (NE) reuptake dual inhibitor. Venlafaxine is an antidepressant.
Specifica
Materiale o nome chimico Venlafaxine hydrochloride
CAS 99300-78-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H28ClNO2
Quantità 10 mg
Sinonimo Wy 45030 hydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (318.61 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (159.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1(C(C2=CC=C(OC)C=C2)CN(C)C)CCCCC1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 313.86
Peso formulazione 313.86
Percent Purity 99.86%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only