Learn More
Venlafaxine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17992866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992866 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17992866 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0393.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Venlafaxine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Venlafaxine Hydrochloride
CAS 99300-78-4
Nomi componenti o analita Venlafaxine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H27 N O2 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
InChI Formula InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
IUPAC Name 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 313.86
Quantità 250 mg
Peso formulazione 313.1809 g/mol