Learn More
Tocris Bioscience™ Venlafaxine hydrochloride
Codice prodotto. 18085882
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18085882 50 mg 50mg
18074192 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18085882 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 2917/50
5-HT and NA reuptake inhibitor (SNRI)
Dual serotonin/noradrenalin re-uptake inhibitor that displays ∽ 30-fold higher affinity for SERT than NET (Ki values are 82 and 2480 nM respectively). Antidepressant; increases swimming and climbing behavior in the forced-swim test in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99300-78-4
Formula molecolare C17H28ClNO2
Specifica
Materiale o nome chimico Venlafaxine hydrochloride
Quantità 50 mg
Peso formulazione 313.86
Purezza >99%
Peso molecolare 313.866