Learn More
Asecos™ Ventilation Unit Box
Codice prodotto. 12831183 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
410 x 430 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
12831183 410 x 430 x 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12831183 Fornitore Asecos™ N. del fornitore EP.L.53049
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Ventilation Unit Box for Corrosive Products. Soundproof ventilation box with integrated filtration.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Corrosive Products
Product Type Ventilation Unit Box
Dimensioni (L x P x A) 410 x 430 x 300 mm
Materiale Steel construction, epoxy coating