Learn More
Emma Safety Footwear Vera Safety Shoes
Codice prodotto. 15928561
Cambia vista
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
Dimensione della confezione:
1 paio
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15928561 41 1 paio
15968551 35 1 paio
15978551 36 1 paio
15988551 37 1 paio
15998551 38 1 paio
15908561 39 1 paio
15918561 40 1 paio
15938561 42 1 paio
15948561 43 1 paio
15958561 44 1 paio
15978561 46 1 paio
15988561 47 1 paio
15998561 48 1 paio
15908571 49 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 15928561 Fornitore Emma Safety Footwear N. del fornitore MM50654441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.25€
    99.13€ / 1 paia
    Risparmia 45.12€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
An easy shoe for wipe clean hygiene. The upper is completely washable microfiber construction. Sanitized with Hydro-Tec™ Sanitized Silver. Stain, fat, grease and direct resistant.
  • S2-Safety shoe for wet working conditions
  • GripForce™ Easy Twist
  • Microfiber construction
  • ESD certified
  • Chrome-free lining
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 20345:2011
Tipo di chiusura Elastic
Colore White
Progettazione Vera
Materiale rivestimento interno Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Materiale Microfiber
Size 41
Materiale dello zoccolo Steel