Learn More
Emma Safety Footwear Vera Safety Shoes, Green
An easy shoe for wipe clean hygiene. The upper is fully washable unique microfiber and features Hydro-Tec™ Sanitized Silver for dry, fresh feet. The protective toe cap prevents staining and is lubricant and fat resistant. Developed for use on hard tiled floors and other easy-to-clean floors.
126.14€
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 20345:2011
Tipo di chiusura Elastic
Colore White
Progettazione Vera, Green
Materiale rivestimento interno Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15908491
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM50650437
37
126.14€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15918491
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM50650438
38
126.14€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15928491
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM50650439
39
126.14€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15938491
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM50650440
40
126.14€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15948491
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM50650441
41
126.14€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15958491
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM50650442
42
126.14€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15968491
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM50650443
43
126.14€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15978491
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM50650444
44
126.14€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15988491
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM50650445
45
126.14€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15998491
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM50650446
46
126.14€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15908501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM50650447
47
126.14€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15918501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM50650448
48
126.14€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15928501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Emma Safety Footwear
MM50650449
49
126.14€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • S2-Safety shoe for wet working conditions
  • GripForce™ Duo Outsole
  • Microfiber construction
  • Chrome-free lining
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifica
Specifica
EN ISO 20345:2011
White
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Steel
Elastic
Vera, Green
Microfiber