Learn More
Chicopee VeraClean Polish Cleaning Wipe
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
32 x 34 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 800
Descrizione
- Box of 800 cleaning wipes
- 32 x 34 cm
- White
- 100% viscose rayon
- Extremely low-linting and absorbent
- Silicone-free
Specifica
Specifica
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Lunghezza (sistema metrico) | 32 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 34 cm |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Dimensioni (L x P) | 32 x 34 cm |
| Quantità confezione | Box of 800 Wipes |
| Strato | 1-ply |
| Sterilità | Non-sterile |