Learn More
Thermo Scientific Chemicals (±)-Verapamil hydrochloride, 99+%
Codice prodotto. 10441012 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10441012 1 g Bottiglia in vetro 1g
10403045 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10441012 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 329330010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 152-11-4 | C27H38N2O4·HCl | 491.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 152-11-4
Formula molecolare C27H38N2O4·HCl
Molecular Weight (g/mol) 491.07
Numero MDL MFCD00055208
InChI Key DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo verapamil hydrochloride, verapamil hcl, manidon, calcan hydrochloride, cardibeltin, cardiabeltin, cardioprotect, veroptinstada, calaptin, caveril
PubChem CID 62969
IUPAC Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]-2-propan-2-ylpentanenitrile;hydrochloride
SMILES CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-Verapamil hydrochloride
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 140.0°C to 144.0°C
Colore White
pH 4.5 to 6.5 (5% soln.)
Residuo della combustione 0.1% max.
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 10144
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 491.07
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (±)-Verapamil hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.