Learn More
Veratridine, TRC
Codice prodotto. 30457251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457251 10 mg 10mg
30451393 1 mg 1mg
30452893 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457251 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV12756810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-62-5
Formula molecolare C36 H51 N O11
Molecular Weight (g/mol) 673.79
Sinonimo Cevane-3,4,12,14,16,17,20-heptol, 4,9-epoxy-, 3-(3,4-dimethoxybenzoate), (3β,4α,16β)-, Veratridine (6CI,7CI,8CI), 3-Veratroylveracevine, NSC 7524, Veracevine, veratrate
SMILES COc1ccc(cc1OC)C(=O)O[C@H]2CC[C@@]3(C)[C@@H]4CC[C@H]5[C@]6(O)C[C@H](O)[C@@]7(O)[C@@H](CN8C[C@@H](C)CC[C@H]8[C@@]7(C)O)[C@]6(O)C[C@]35O[C@]24O
Specifica
Materiale o nome chimico Veratridine
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
Peso formulazione 673.3462