Learn More
Veratrole, TRC
Codice prodotto. 30454780
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454780 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454780 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV12780010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Guaiacol methylether
CAS 91-16-7
Formula molecolare C8 H10 O2
Quantità 10 g
Sinonimo Benzene','1,2-dimethoxy-, Benzene','o-dimethoxy- (8CI), 1,2-Dimethoxybenzene, 2-Methoxyanisole, Catechol dimethyl ether, Methylguaiacol, NSC 16934, O,O-Dimethylcatechol, Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrol, Veratrole, o-Dimethoxybenzene, o-Hydroquinone dimethyl ether, o-Methoxyanisole
InChI Formula InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccccc1OC
IUPAC Name 1,2-dimethoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 138.16
Peso formulazione 138.0681