Learn More
MedChemExpress Verbascoside
Codice prodotto. 16458828
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458828 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16458828 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0021
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Verbascoside is isolated from Lantana camara, acts as an ATP-competitive inhibitor of PKC, with an IC50 of 25 μM, and has antitumor, anti-inflammatory and antineuropathic pain activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 624.59 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 61276-17-3
Product Type Natural Products
Purezza 95.67%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.11 mM)
Sinonimo Acteoside∣ Kusaginin∣ TJC160
Bersaglio PKC∣Apoptosis∣Bacterial∣HSV