Learn More
Phenomenex™ Verex™ Crimp Seals, 11 mm, with Septa, No Slit
Codice prodotto. 31748796 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Gold
Green
Red
Silver
Setto:
PTFE/Natural Rubber
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Setto Quantità Dimensione della confezione
31748796 Green PTFE/Rubber 100 Pk. pezzi 100
31748471 Silver PTFE/Rubber 100 Pk. pezzi 100
31744566 Silver PTFE/Natural Rubber 100 Pk. pezzi 100
31741486 Silver PTFE/Rubber 1000 Pk. pezzi 1000
31742309 Silver PTFE/Natural Rubber 1000 Pk. pezzi 1000
31744840 Red PTFE/Rubber 100 Pk. pezzi 100
31745143 Red PTFE/Rubber 1000 Pk. pezzi 1000
31746711 Blue PTFE/Rubber 1000 Pk. pezzi 1000
31746427 Green PTFE/Rubber 1000 Pk. pezzi 1000
31746377 Gold PTFE/Rubber 1000 Pk. pezzi 1000
31745189 Silver PTFE/Silicone/PTFE 100 Pk. pezzi 100
31748761 Silver PTFE/Silicone/PTFE 1000 Pk. pezzi 1000
31741515 Silver PTFE/Silicone 100 Pk. pezzi 100
31741958 Silver PTFE/Silicone 1000 Pk. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 31748796 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR0574312
Spedizione stimata: 25-09-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Green
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Setto PTFE/Rubber
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap