Learn More
Phenomenex™ Verex™ Crimp Seals, 20 mm, with Pharmafix-Molded, Pressure-Release Septa, No Slit
Codice prodotto. 31748434 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31748434 100 Pk. pezzi 100
31742368 1000 Pk. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31748434 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR052B012
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Silver
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 20 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap