Learn More
Phenomenex™ Verex™ Crimp Seals, 20 mm, with Septa, No Slit
Codice prodotto. 31746105 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Setto:
Metalized PTFE/Silicone
PTFE/Silicone
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Setto Quantità Dimensione della confezione
31746105 PTFE/Silicone 100 Pk. pezzi 100
31743487 PTFE/Silicone 1000 Pk. pezzi 1000
31745617 Metalized PTFE/Silicone 100 Pk. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31746105 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR0525012
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Silver
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Setto PTFE/Silicone
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 20 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap