Learn More
Phenomenex™ Verex™ Crimp Seals (EU), 11 mm, with Septa, No Slit
Codice prodotto. 31749077 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
Silver
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
31749077 Silver pezzi 100
31742794 Red pezzi 100
31743229 Blue pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31749077 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR1574012
Spedizione stimata: 25-11-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Silver
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Setto PTFE/Rubber
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Cap