Learn More
Phenomenex™ Verex™ HS Screw Caps, 18 mm, Magnetic with Septa, No Slit
Sfoglia Tutto Phenomenex ProdottiDescrizione
- Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
- Certification: 100% defect-free
- Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
Specifica
Specifica
| Colore | Silver |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 18 mm |
| Pre-intagliato | No |
| Sterilità | Sterile |
| Setto | SPME PTFE/Silicone |
| Quantità | 100 Pk. |
| Dimensione chiusura | 18 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Cap |
| Vedi altri risultati |